Learn More
Ansell™ Microgard™ FR Coveralls with Hood
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
Descripción
- Mono con capucha de 2 piezas, costuras cosidas, capucha elástica, muñecas, cintura y tobillos
- 2Cremallera delantera con cubrecremallera
- Tejido de Sontara/pasta de madera/poliéster tratado pirorretardante
- 3-costuras superbloqueadas de hilo
Especificaciones
Tipo de producto | Mono de protección |
Tamaño | 2XL |
Material | Laminado de barrera multicapa |
Color | Azul |
Estilo de cintura | Elastizado |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Elástico |
Estilo de cuello | Campana extractora |
Hood Type | 2 paneles |
Tipo de tapón | Cremallera doble delantera con cubrecremalleras |