Learn More
Ansell™ Monos de trabajo estándar MicroGard™ 2500 con capucha
Catalog Number 15586564
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
Alcanza el nivel más alto de protección para la barrera a los agentes infecciosos.Los monos Ansell MicroGard 2500 estándar con capucha ofrecen una resistencia mecánica excepcional y protección contra líquidos y partículas.
  • Mono de categoría III con capucha de 3 piezas
  • Costuras soldadas ultrasónicamente
  • Muñecas elásticas, bandas de cierre, cintura y tobillos.
  • Cremallera delantera y solapa hermética resellable.
  • Protección contra agentes biológicos para la penetración de sangre, fluidos corporales y patógenos de trasmisión sanguínea
  • Vapor de humedad permeable (“transpirable”) ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor
  • Antiestáticos según EN 1149-5
  • Formación de pelusas - Riesgo reducido de contaminación de en algunas zonas críticas
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño Medio
Material Estándar MicroGard™ 2500
Color Blanco
Estilo de cintura Elastizado
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Forma de anilla
Estilo de cuello Campana extractora
Hood Type 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera delantera con cubrecremalleras
Tipo de costura Soldado
Certificaciones/conformidad Los modelos con n.º III Tipo 4-B, 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1
N.º de bolsillos Ninguno
Modelo Incluye capucha, bandas de cierre