Learn More
Ansell™ Microgard™ 2500 Plus PAPR Encapsulated Coveralls
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
2XL
Descripción
- Traje de protección completamente encapsulado para su uso en combinación con la unidad de ventilador Scott Proflow PAPR, manguera de aire y filtros
- Puños dobles con elástico, calcetines integrados con vuelta sobre bota.
- Cordones de emergencia unido al hombro izquierdo y el omoplato izquierdo desde el punto de vista del usuario
- Alcanza las clasificaciones más altas para la protección contra agentes biológicos de acuerdo con EN 14126:2003 y ASTM F 1671 para la penetración de sangre, fluidos corporales y patógenos de transmisión sanguínea
- Vapor de humedad permeable (“transpirable”) ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor
- Antiestáticos según EN 1149-5
- Formación de pelusas para reducir el riesgo de contaminación de en algunas zonas críticas
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Tipo 3/4 EN14605, tipo 5 EN ISO 13982-1, tipo 6 EN13034, EN14126, EN1073-2, EN1149-1 |
Color | Blanco |
Hood Type | Totalmente encapsulado |
Material | Laminado de polipropileno microporoso |
Tamaño | Grande |
Estilo de tobillo | Calcetines incluidos, botas con cierre de botones a presión |
Estilo de la parte posterior | Admite la unidad de ventilador Scott Proflow 2SC/EX PAPR, la manguera de aire y los filtros |
Estilo de manguito | Doble, elástico |
Descripción | Cordones de emergencia, calcetines incluidos con solapa para la bota |
Para utilizar con (equipo) | Unidad de ventilador Scott Proflow 2SC/EX PAPR, manguera de aire y filtros |