Learn More
Ansell™ Microgard™ 2500 Plus PAPR Encapsulated Coveralls
Catalog Number 15546564
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
2XL
MICROGARD™ 2500 Plus PAPR Encapsulated Coveralls are designed for use with Powered Air Purifying Respirators (PAPRs) and certified to provide both respiratory and body protection from hazardous substances.
  • Traje de protección completamente encapsulado para su uso en combinación con la unidad de ventilador Scott Proflow PAPR, manguera de aire y filtros
  • Puños dobles con elástico, calcetines integrados con vuelta sobre bota.
  • Cordones de emergencia unido al hombro izquierdo y el omoplato izquierdo desde el punto de vista del usuario
  • Alcanza las clasificaciones más altas para la protección contra agentes biológicos de acuerdo con EN 14126:2003 y ASTM F 1671 para la penetración de sangre, fluidos corporales y patógenos de transmisión sanguínea
  • Vapor de humedad permeable (“transpirable”) ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor
  • Antiestáticos según EN 1149-5
  • Formación de pelusas para reducir el riesgo de contaminación de en algunas zonas críticas
Certificaciones/conformidad Tipo 3/4 EN14605, tipo 5 EN ISO 13982-1, tipo 6 EN13034, EN14126, EN1073-2, EN1149-1
Color Blanco
Hood Type Totalmente encapsulado
Material Laminado de polipropileno microporoso
Tamaño Grande
Estilo de tobillo Calcetines incluidos, botas con cierre de botones a presión
Estilo de la parte posterior Admite la unidad de ventilador Scott Proflow 2SC/EX PAPR, la manguera de aire y los filtros
Estilo de manguito Doble, elástico
Descripción Cordones de emergencia, calcetines incluidos con solapa para la bota
Para utilizar con (equipo) Unidad de ventilador Scott Proflow 2SC/EX PAPR, manguera de aire y filtros
N.º de bolsillos Ninguno
Tipo de producto Mono de protección
Tipo de costura Cosido, con cinta
Modelo Incluye cordones de emergencia, calcetines incluidos con solapa para la bota