Learn More
Ansell™ Microgard™ 2000 Ts Plus Coveralls with Hood
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
Descripción
- Barrera probada para productos químicos líquidos de baja concentración, pesticidas diluidos, peligros biológicos líquidos y de partículas
- Vapor de humedad permeable (‘transpirable’) ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor
- Sin silicona para aplicaciones de pintura en aerosol
- Formación de pelusas para reducir el riesgo de contaminación de en algunas zonas críticas
- Antiestáticos según EN 1149-1
- Ajuste de cuerpo optimizado para mayor comodidad y seguridad del usuario
- Las muñecas, la capucha y los tobillos con elástico canalizado minimizan el riesgo de formación de pelusas y contaminación cruzada
- Los ojales para el pulgar evitan el movimiento de la manga cuando se trabaja por encima de la cabeza
- El barboquejo ayuda a reducir el riesgo de contaminación cruzada
Especificaciones
Tipo de producto | Mono de protección |
Tamaño | 2XL |
Material | Película de polietileno microporoso |
Color | Blanco |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Elástico |
Estilo de cuello | Campana extractora |
Hood Type | Elástico, 3 paneles |
Tipo de tapón | Cremallera con solapa resellable |
Tipo de costura | Cosido, Rematada |