Learn More
Beskrivelse
- Coverall with 3-piece hood and boots with anti-slip soles
- White bound seams
- Elasticated hood, waist and wrists
- Includes finger loops
- 2-way front zipper with resealable storm flap
- Anti-static treatment
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | General Purpose Coveralls |
| Size | Large |
| Gender | Unisex |
| Material | Microporous Polyethylene Laminate (Non-woven) |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Waist Style | Elastic |
| Ankle Style | Elastic |
| Cuff Style | Elastic |
| Neck Style | Hooded |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?