Learn More
Ansell™ Microgard™ 2000 Standard White Coveralls with Collar
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
Descripción
- Mono con cuello
- Costuras blancas
- Capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos
- Incluye bucles de dedos
- Cremallera doble delantera con solapa anti-tormenta re-sellable.
- Excelente resistencia a la penetración de líquidos y barrera a partículas finas (>0,01 micrómetross)
- La película microporosa elástica bidireccional de alta calidad proporciona un líquido eficaz y barrera de partículas
- Vapor de humedad permeable (“transpirable”) ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor
- Sin silicona - crítico en aplicaciones de pulverización de pintura
- Baja pelado: Reduce el riesgo de contaminación por fibra en algunas áreas críticas
- El ajuste de cuerpo optimizado proporciona comodidad y seguridad al usuario
- Cinta antiestática
Especificaciones
Tipo de producto | Mono de protección |
Tamaño | Medio |
Material | Película de polietileno microporosa |
Color | Blanco |
Estilo de cintura | Elastizado |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Elástico |
Tipo de tapón | Cremallera doble delantera con cubrecremalleras |
Tipo de costura | Sellado |
Certificaciones/conformidad | CAT III TIPO 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781 |