Learn More
Ansell™ Microgard™ 2000 Standard SOCO/CSI Coveralls with Hood
Catalog Number 15566524
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
Designed to allow water vapor (perspiration) to escape from the suit yet will withstand saturation of liquid chemicals. Filter 100% of particulates down to 0.01 microns in size.
  • Los bolsillos autoadhesivos se pueden colocar en cualquier lugar de la prenda para asegurar el equipo
  • Las bandas de cierre evitan el movimiento de la manga cuando se trabaja por encima de la cabeza
  • Protección frente a agentes biológicos de la clase de mayor rendimiento de acuerdo a EN14126
  • Antiestáticos según EN 1149-5
  • Capucha, muñeca, cintura y tobillos elásticos
  • 2Cremallera delantera con solapa hermética resellable
  • Capucha de 2 piezas con barboquejo
  • Doble banda de cierre
  • Incluye 2 bolsillos
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño Grande
Material Película de polietileno microporosa
Color Blanco
Estilo de cintura Elastizado
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Campana extractora
Hood Type 2 paneles con barboquejo
Tipo de tapón Cremallera doble delantera con cubrecremalleras
Tipo de costura Sellado
Certificaciones/conformidad CAT III TIPO 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781
Descripción Capucha con barboquejo, dos bandas de cierre
N.º de bolsillos 2
Modelo Incluye capucha con barboquejo, dos bandas de cierre