Learn More
Ansell™ Batas de laboratorio estándar con cuello MicroGard™ 2000
292.28 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
M
Grande
XL
2XL
Descripción
- Cierre frontal con cremallera
- Bolsillo izquierdo en el pecho
- Bolsillo inferior derecho
- Costuras selladas
- Excelente resistencia a la penetración de líquidos y barrera contra partículas finas (>0,01 micrómetros*)
- Sin silicona para aplicaciones de pulverización de pintura
- Nivel bajo de generación de pelusas para reducir el riesgo de contaminación por fibras en algunas zonas críticas
- Antiestáticos según EN 1149-5
Especificaciones
Tipo | Bata de laboratorio |
Tamaño | M |
Material | Laminado de polietileno microporoso |
Color | Blanco |
Tipo de tapón | Cremallera |
Modelo | Longitud media |
N.º de bolsillos | 2 |
Tipo de costura | Sellado |
Certificaciones/conformidad | Protección parcial del cuerpo, categoría III, tipo PB (6)-B, EN14126, EN1149-1 |