Learn More
Ansell™ Microgard™ 1800 Standard Coveralls with Hood
Catalog Number 15546504
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
Provides comfort in warmer working environments. Ansell Microgard™ 1800 Standard Coveralls with Hood are constructed of lightweight, breathable material yet protects wearer from light spray and dry particles.
  • Mono con capucha de 3 piezas
  • Muñecas, cintura y tobillos elásticos
  • Cremallera doble delantera con solapa anti-tormenta re-sellable
  • Costuras selladas
  • Patrón: CE categoría III, tipo 5/6 EN 1149-5 (antiestático)
  • Protección contra aerosoles, salpicaduras y partículas de bajo riesgo
  • Vapor de humedad permeable (‘transpirable’) ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor
  • Sin silicona, lo cual es fundamental en las aplicaciones de pintura en aerosol
  • Antiestáticos según EN1149-5
  • Formación de pelusas para reducir el riesgo de contaminación de fibra en algunas zonas críticas
  • Ajuste de cuerpo optimizado  para mayor comodidad y seguridad del usuario
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño XL
Material Película de polietileno microporosa
Color Blanco
Estilo de cintura Elastizado
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Campana extractora
Hood Type 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera doble delantera con cubrecremalleras
Tipo de costura Sellado
Certificaciones/conformidad CE de categoría III, Tipo 5/6 EN 1149-5
N.º de bolsillos Ninguno
Modelo Incluye capucha