Learn More
Ansell™ Microgard™ 1500 Plus Blue Coveralls with Hood
Catalog Number 15546424
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
Provides a good barrier against particulates such as asbestos, brick dust and cement dust. Ansell Microgard™ 1500 Plus Blue Coveralls with Hood filter 99.9% of particles >3μ.
  • Mono con capucha de 3 piezas, costuras cosidas, capucha elástica, cintura, muñecas y tobillos
  • Cremallera de doble sentido delantera con solapa de almacenamiento re-sellable
  • Tejido SMS con tratamiento antiestático
  • Transpirable para ayudar a reducir el riesgo de exceso de calor 
  • Sin silicona, lo cual es fundamental en las aplicaciones de pintura en aerosol
  • Ajuste de cuerpo optimizado para mayor comodidad y seguridad del usuario
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño 3XL
Material SMS antiestática
Color Azul
Estilo de cintura Elastizado
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Campana extractora
Hood Type Elástico, 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera delantera de doble sentido
Tipo de costura Cosido
Certificaciones/conformidad ES ISO 13982-1, ES13034, ES1073-2, ES1149-5
Descripción Capucha, solapa re-sellable
N.º de bolsillos Ninguno
Modelo Incluye capucha, solapa de tormenta re-sellable