Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Embudos filtrantes MicroFunnel™ Plus para el control de calidad en microbiología
Performs as both a sample container and filter funnel. No need to transfer the sample from cup to disposable funnel and risk introducing contamination.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4808
Detalles adicionales : Peso : 2.79300kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17134411
  • 580.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La tapa ventilada con filtro se ajusta a un sello hermético y permite la filtración sin tener que abrir el embudo y provocar riesgos de contaminación.
  • El filtro de ventilación garantiza que no se haya aspirado ninguna contaminación del aire en el embudo durante la filtración.
  • Se conecta directamente a un colector de laboratorio estándar o se utiliza con adaptador y tapón.
  • Las graduaciones de volumen están claramente marcadas para facilitar la medición del volumen de la muestra.
  • Envasadas y etiquetadas individualmente para el control de la contaminación y la trazabilidad de los lotes.
  • La unidad MicroFunnel Plus AP permite la recogida aséptica de la muestra a través del puerto de muestras de la tapa. No es necesario quitar la tapa.
  • Diseñada para su uso con la bomba peristáltica Sentino™ (17194251) y el colector de microbiología (17104441).
Disponibles en los siguientes tipos de membrana:
Membrana Supor
  • Material de polietersulfona
  • Diseñado para permitir el muestreo de agua caliente de hasta 90 °C
Membrana Metricel GN-6
  • Material de ésteres de celulosa mixta
  • Disponibles en color blanco o negro
Especificaciones
Especificaciones
Estéril, con rejilla
Polietersulfona modificada con membrana Metricel negra
Embolsados individualmente
Líneas de rejilla blancas
50/paquete
100 mL
Blanco
47 mm
0,45 μm
13,46 cm2