Learn More
Cytiva Embudo de filtros MicroFunnel™ con membrana GN-6
Código de producto. 17194401
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
300 mL
Tipo de empaquetado:
20/paq.; envasadas individualmente
200/paq.; envasadas individualmente
50/paq.; envasadas individualmente
A granel
Cantidad:
20/paq.
200/paq.
50/paq.
Paquete de 50 unidades, a granel
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 200
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de empaquetado Cantidad unitSize
17194401 100 mL 200/paq.; envasadas individualmente 200/paq. paquete de 200
17174401 100 mL A granel Paquete de 50 unidades, a granel paquete de 50
17164401 100 mL 50/paq.; envasadas individualmente 50/paq. paquete de 50
17194411 300 mL 20/paq.; envasadas individualmente 20/paq. paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 17194401 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 4804
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Los embudos de filtro MicroFunnel listos para su uso, estériles y envasados individualmente reducen la posibilidad de contaminación cruzada.
  • Sencillo método de extracción del embudo para acceder a la membrana: sin dobleces, lo que implica menos RSI y desgarros de la membrana
  • Rendimiento de membrana probado
  • Para uso exclusivo en investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Tamaño de poro 0,45 μm
Cantidad 200/paq.
Esterilidad Estéril
Tipo de empaquetado 200/paq.; envasadas individualmente
Material (membrana) Éster de celulosa mixta Metricel GN-6