Learn More
Ansell Guantes de nitrilo Microflex™ de un solo uso serie 93-852
12.50 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
13.16 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21912" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
13.16 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21912" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Descripción
- Guantes de nitrilo de un solo uso.
- Ofrece una mayor resistencia a la tracción en comparación con las normas ASTM D6319 y EN 455, lo que permite que las manos se muevan libremente y cómodamente.
- Diseño totalmente texturizado.
- La fórmula sin espuma permite a los usuarios tener un agarre firme y húmedo al manipular objetos.
- No contiene látex de caucho natural.
- Sin talco.
- Ayuda a proteger a los usuarios de alergias a la piel de tipo I, irritación de la piel y sequedad.
Aplicaciones:
- Pruebas analíticas/mediciones.
- Biotecnologías.
- Procesos de filtración.
- Procesamiento de alimentos.
- Análisis de laboratorio.
- Pruebas de laboratorio.
- Tareas ligeras de montaje.
- Montaje ligero de piezas con revestimiento de aceite.
- Tareas de mantenimiento y limpieza de intensidad leve.
- Trabajos mecánicos.
- Talleres de aerosoles y pintura.
- Fabricación de productos farmacéuticos.
- Protección contra la sangre y otros líquidos corporales.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 420:2003 + A1:2009 y EN 374:2003 |
Descripción | Diseño de agarre: Superficie texturizada |
Color | Negro |
Desechables | Single-use |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
En polvo | sin polvo |
Tipo de producto | Guantes de nitrilo |
Tamaño | 8,5/9 |
Grosor (métrico) | 0,12mm |