Learn More
Ansell™ Microchem™ CFR Coveralls with Hood
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
XXL
XXXL
Descripción
- Mono con capucha de 2 piezas
- Capucha, muñecas y tobillos elásticos
- Cierre frontal doble
- Tejido pirorretardante tratado con película de barrera de PVC
- Protege de productos químicos líquidos según EN tipo en 3 y 4
- El ajuste optimizado del cuerpo proporciona comodidad y seguridad
- Color rojo brillante muy visible para mejorar la seguridad de los trabajadores
Especificaciones
Tipo de producto | Mono de protección |
Tamaño | M |
Material | Tejido ignífugo con película de barrera de PVC |
Color | Rojo |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Elástico |
Estilo de cuello | Con capucha |
Hood Type | Elástico, 2 paneles |
Tipo de tapón | Cremallera doble |
Tipo de costura | Cosido, Rematada |