Learn More
Ansell™ Microchem™ 4000 Coveralls with Hood and Integrated Socks
Click to view available options
Tamaño:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Descripción
- Mono con capucha elástica de 2 piezas con calcetines y solapa de bota integrados
- Sistema de doble cremallera de entrada delantera.
- Puños dobles (puño interior de punto), cintura y tobillos elásticos.
- Permeación probada contra 180 productos químicos, incluyendo agentes químicos de guerra
- El interior, similar al textil, mejora la aceptación del usuario
- Antiestáticos según EN 1149-5
Especificaciones
Tipo de producto | Mono de protección |
Tamaño | S |
Material | Laminado de barrera multicapa |
Color | Verde |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de tobillo | Elástico, Calcetines incluidos, Solapas para las botas |
Estilo de manguito | Doble, Elástico |
Estilo de cuello | Con capucha |
Hood Type | Elástico, 2 paneles |
Tipo de tapón | Cremallera frontal de doble entrada |