Learn More
Ansell™ Microchem™ 4000 Coveralls with Hood and Face Seal
840.88 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
XXL
XXXL
Descripción
- Mono con capucha elástica de 2 piezas con sellado frontal de goma de neopreno
- Guantes Ansell Barrier acoplados, con mangas y asas para los dedos
- Calcetines integrados y solapa de la bota
- Cremallera horizontal trasera
- Puños dobles (puño interior de punto), cintura y tobillos elásticos.
- Permeación probada contra 180 productos químicos, incluyendo agentes químicos de guerra
- El interior, similar al textil, mejora la aceptación del usuario
- Antiestáticos según EN 1149-5
Especificaciones
Tipo de producto | Mono de protección |
Tamaño | XL |
Material | Laminado de barrera multicapa |
Color | Verde |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de tobillo | Elástico, Calcetines incluidos, Solapas para las botas |
Estilo de manguito | Doble, Elástico, Guantes adjuntos |
Estilo de cuello | Con capucha |
Hood Type | Incluida, cierre facial de goma de neopreno |
Tipo de tapón | Cremallera horizontal de entrada trasera |