Learn More
Ansell™ Microchem™ 4000 Coveralls with Hood
Catalog Number 15586434
831.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21990" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Provides an exceptional barrier against organic and inorganic chemicals and biological agents. Ansell Microchem™ 4000 Coveralls with Hood is constructed of a unique multi-layer fabric known for its lightwieght, yet robust textile feel.
  • Mono con capucha elástica de 2 pirxsd y sistema de doble cremallera delantera.
  • Puños dobles (puño interior de punto), cintura y tobillos elásticos.
  • Permeación probada contra 180 productos químicos, incluyendo agentes químicos de guerra
  • El interior, similar al textil, mejora la aceptación del usuario
  • Antiestáticos según EN 1149-5
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño M
Material Laminado de barrera multicapa
Color Verde
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Doble, Elástico
Estilo de cuello Con capucha
Hood Type Elástico, 2 paneles
Tipo de tapón Cremallera frontal de doble entrada
Tipo de costura Soldado, Rematado, Rematada
Certificaciones/conformidad Tipo 3/4 EN14605, Tipo 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5
N.º de bolsillos Ninguno
Modelo Incluye capucha