Learn More
Ansell™ Microchem™ 3000 Coveralls with Hood and Integrated Socks
Catalog Number 15566594
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
XXL
XXXL
MICROCHEM™ 3000 Coveralls with Hood and Integrated Socks is one of the lightest and most comfortable chemical protective garments on the market today. This durable multi-layer fabric provides an extremely effective barrier against both inorganic chemicals and biological hazards.
  • Mono con capucha de 2 piezas
  • Calcetines integrados con solapa para la bota
  • Cierre frontal doble
  • Puños dobles
  • Capucha, cintura y puños dobles elásticos
  • Excelente resistencia a la penetración de líquidos y barrera a partículas finas (>0,01 micrómetross)
  • Vapor de humedad permeable (“transpirable”) ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor
  • Sin silicona para aplicaciones de pulverización de pintura
  • Formación de pelusas para reducir el riesgo de contaminación de fibra en algunas zonas críticas
  • Ajuste de cuerpo optimizado para mayor comodidad y seguridad del usuario
  • Antiestáticos según EN 1149-5
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño XL
Material Laminado de barrera multicapa
Color Amarillo
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico, Calcetines incluidos, Solapas para las botas
Estilo de manguito Doble, Elástico
Estilo de cuello Con capucha
Hood Type Elástico, 2 paneles
Tipo de tapón Cremallera doble
Tipo de costura Soldado
Certificaciones/conformidad Tipo 3/4 EN14605, Tipo 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Descripción Capucha, calcetines integrados con solapa para las botas
N.º de bolsillos Ninguno
Modelo Incluye capucha, calcetines integrados con solapa para botas