Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gradillas para tubos de microcentrífuga
Admite tubos de microcentrífuga de 0.5 ml en un lateral; mientras que en el lateral opuesto puede albergar tubos de microcentrífuga de 1.5 ml a 2.0 ml. Los 96 pocillos de cada lateral mantienen los tubos en posición vertical en una matriz de 8 x 12.
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F18845-0020
Detalles adicionales : Peso : 1.51430kg
Descripción
- Los colores de la gradilla ayudan en la organización de muestras y en la identificación visual rápida
- Índice alfanumérico que facilita la identificación de los tubos
- El panel lateral mate admite cinta o etiquetado directo
- Asas moldeadas que proporcionan un agarre seguro para el transporte
- Se puede utilizar para almacenar en el congelador con temperaturas de hasta -80 °C (-112 °F)
- Esterilizables en autoclave a 121 °C (250 °F)
- Dimensiones totales (L × An × Al) 21,3 x 11,4 x 2,7 cm (8-3/8 x 4-1/2 x 1-1/16”)
Especificaciones
Gradilla para microtubos | |
No | |
Esterilizable en autoclave, 121 °C | |
Microtubos (96) | |
96 | |
Microtubos de 1,5 a 2,0 ml | |
- 80 °C | |
213 mm | |
27 mm |
Panel lateral mate para el etiquetado | |
8 x 12 | |
Verde fluorescente | |
Polipropileno | |
Rectángulo | |
5/paq. | |
213 x 114 x 27 mm | |
114 mm |