Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gradillas para tubos de microcentrífuga
Admite tubos de microcentrífuga de 0.5 ml en un lateral; mientras que en el lateral opuesto puede albergar tubos de microcentrífuga de 1.5 ml a 2.0 ml. Los 96 pocillos de cada lateral mantienen los tubos en posición vertical en una matriz de 8 x 12.
Marca:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F18845-0030
Detalles adicionales : Peso : 1.51430kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15500082
  • 90.95€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los colores de la gradilla ayudan en la organización de muestras y en la identificación visual rápida
  • Índice alfanumérico que facilita la identificación de los tubos
  • El panel lateral mate admite cinta o etiquetado directo
  • Asas moldeadas que proporcionan un agarre seguro para el transporte
  • Se puede utilizar para almacenar en el congelador con temperaturas de hasta -80 °C (-112 °F)
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C (250 °F)
  • Dimensiones totales (L × An × Al) 21,3 x 11,4 x 2,7 cm (8-3/8 x 4-1/2 x 1-1/16”)
Especificaciones
Especificaciones
Gradilla para microtubos
No
Esterilizable en autoclave, 121 °C
Microtubos (96)
96
Microtubos de 1,5 a 2,0 ml
- 80 °C
213 mm
27 mm
Panel lateral mate para el etiquetado
8 x 12
Rojo
Polipropileno
Rectángulo
5/paq.
213 x 114 x 27 mm
114 mm