Learn More
Duran™ Micro Immersion Filter
Designed for extraction of clear filtrate (not the filtrand)
Marca:  Duran™ 258571402
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15272059
  • 258.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío
17-02-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Micro immersion filter for reverse filtration
Especificaciones
Especificaciones
100mm
Yes
Extraction of clear filtrate
10Pack