missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Micro-Filter Candle with Glass Tube

Micro-Filter Candle with narrow glass tube.

Marca:  ROBU VitraPOR™ 18141

Detalles adicionales : Peso : 0.30590kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16812956

  • 313.00€ / paquete de 5


Envío estimado: 03-11-2021
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Resistentes a la mayoría de los productos químicos y con temperatura estable de hasta 500 °C.
Especificaciones

Especificaciones

1 μm
No estériles
55 mm
Glass Tube
Borosilicate Glass 3.3
20 mm
1
Videos
SDS
Documentos
Certificados