missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Micro-Filter Candle with Glass Tube

Micro-Filter Candle with narrow glass tube.

Marca:  ROBU VitraPOR™ 18122

Detalles adicionales : Peso : 0.11540kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16812946

  • 148.00€ / paquete de 5


Envío estimado: 04-11-2021
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Resistentes a la mayoría de los productos químicos y con temperatura estable de hasta 500 °C.
Especificaciones

Especificaciones

Borosilicate Glass 3.3
13 mm
2
No estériles
25 mm
Glass Tube
Videos
SDS
Documentos
Certificados