missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Micro-Filter Candle, Cylindrical Shape

Micro-Filter Candle without glass tube.

Marca:  ROBU VitraPOR™ 18015

Detalles adicionales : Peso : 0.02520kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16812916

  • 295.00€ / paquete de 5


Envío estimado: 11-11-2021
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Resistentes a la mayoría de los productos químicos y con temperatura estable de hasta 500 °C.
Especificaciones

Especificaciones

Borosilicate Glass 3.3
9 mm
5
No estériles
20 mm
Videos
SDS
Documentos
Certificados