missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Micro-Filter Candle, Cylindrical Shape

Micro-Filter Candle without glass tube.

Marca:  ROBU VitraPOR™ 18033

Detalles adicionales : Peso : 0.07410kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16812926

  • 253.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Resistentes a la mayoría de los productos químicos y con temperatura estable de hasta 500 °C.
Especificaciones

Especificaciones

Vidrio de borosilicato 3.3
3
20 mm
No estéril
30 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales