Learn More
Bochem™ Microespátula doble, níquel
Doble extremo para mayor versatilidad y tamaño micro para un fácil acceso en viales pequeños. Microespátula doble Bochem™, níquel tiene un extremo plano y un extremo redondeado, y está construida con níquel resistente (99,5 %).
Marca:  Bochem™ 3047
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10693072
  • 36.45€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Doble extremo.
  • Tamaño micro.
  • Extremo redondo y extremo plano.
  • Construcción de níquel (99,5 %).
Especificaciones
Especificaciones
Microespátula de doble extremo
8 mm
130 mm
40 mm
99,5 % níquel