Learn More
Uvex Micro Black/Orange PU/RU 65204 Sandal - Width 14
Incorporates shock absorption, ergonomic design and low weight materials to ensure max performance, lightweight PU midsole with VIBRAM rubber outsole for high levels of cut, chemical and heat resistance, improved grip on slippery terrain
150.00€
Especificaciones
Color Negro, Naranja
Material Microvelour
Material de la suela Caucho de poliuretano de doble densidad (PU/RU)
Material del dedo del pie Compuesto
Desechables No
Ver más especificaciones
Productos 18
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
17201041
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6520435
35
150.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17211041
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6520436
36
150.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17221041
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6520437
37
150.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17231041
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6520438
38
150.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17241041
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6520439
39
150.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17251041
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6520440
40
150.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17261041
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6520441
41
150.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17271041
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6520442
42
150.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17281041
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6520443
43
150.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17291041
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6520444
44
150.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17201051
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6520445
45
150.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17211051
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6520446
46
150.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17221051
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6520447
47
150.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17231051
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6520448
48
150.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17241051
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6520449
49
150.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17251051
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6520450
50
150.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17261051
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6520451
51
150.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17271051
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6520452
52
150.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Uvex 2 VIBRAM Sandal 6520.4 S1 P HRO SRC
  • Sporty, multifunctional safety sandal
  • Extremely light and flexible
  • Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good side and ankle twist stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Metal-free, penetration-resistance insole in accordance with latest standard, which does not impact shoe flexibility
  • Made with new high-performance technology for exceptional wearer comfort
  • Uvex Climazone technology for optimum comfort
  • Breathable, water-repellent perforated high-tech microvelour upper material
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Made from synthetic textiles, suitable for those allergic to chrome
  • Two Velcro™ straps for individual fit
  • Virtually seam-free construction to eliminate pressure points
  • Removable comfort insole, antistatic, with moisture control system and additional shock absorption in heel and at front of foot
  • Soft, padded collar and tongue
  • Injection-molded polyurethane scuffcap to protect upper leather on toe cap and significantly extend resistance time
  • Meets ESD requirements: resistance to ground Kleiner
  • Lightweight two-layer insole with excellent shock absorption characteristics and outstanding slip resistance
  • Multilayer sole system comprising PU midsole and highly slip resistant rubber outersole from VIBRAM
  • Optimized ankle protection to ensure safety when working on ladders
  • Rugged, self-cleaning sole ridges ensure max grip for demanding applications on uneven or dirty floors (SRC labeling)
  • Withstands brief exposure to heat approx. 300°C
  • Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
  • Article No. 6520.4
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC
  • Sizes: 35 to 52
Especificaciones
Especificaciones
Negro, Naranja
Caucho de poliuretano de doble densidad (PU/RU)
No
Unisex
Productos químicos y calor
S1
Microvelour
Compuesto
EN ISO 20345:2011
Ancho
Uvex 2
No
SRC