Learn More
(±)-Miconazol, sal de nitrato, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15552223
152.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
22832-87-7
C18H15Cl4N3O4
479.14
MFCD00058161
MCCACAIVAXEFAL-UHFFFAOYNA-N
68553
1-[2-(2,4-Diclorofenil)-2-[(2,4-diclorofenil)metoxi]etil]imidazol; ácido nítrico
O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
22832-87-7
C18H15Cl4N3O4
479.14
MFCD00058161
MCCACAIVAXEFAL-UHFFFAOYNA-N
68553
1-[2-(2,4-Diclorofenil)-2-[(2,4-diclorofenil)metoxi]etil]imidazol; ácido nítrico
O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (±)-Miconazole nitrate salt
Tipo (±)-Miconazole Nitrate Salt
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 2 h)
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.14
Porcentaje de pureza ≥97.5% (HPLC)
Cantidad 25 g
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (±)-Miconazole nitrate salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.