Learn More
(±)-Miconazol, sal de nitrato, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15542223
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
22832-87-7
C18H15Cl4N3O4
479.14
MFCD00058161
MCCACAIVAXEFAL-UHFFFAOYNA-N
68553
1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole; nitric acid
O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
22832-87-7
C18H15Cl4N3O4
479.14
MFCD00058161
MCCACAIVAXEFAL-UHFFFAOYNA-N
68553
1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole; nitric acid
O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (±)-Miconazole nitrate salt
Tipo (±)-Miconazole Nitrate Salt
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 2 h)
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.14
Porcentaje de pureza ≥97.5% (HPLC)
Cantidad 5 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • (±)-Miconazole nitrate salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.