Learn More
IBA Lifesciences MHC I-Strep HLA-C 0802; SARS-CoV-2 (ITDAVDCAL); fusionado con Twin-Strep-tag
Molécula A MHC de clase I fusionada con una Twin-Strep-tag™ y replegada con un péptido.
Marca:  IBA Lifesciences 6-7134-001
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Código de producto. 17392981
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Molécula de MHC de clase I recombinante que presenta un péptido de coronavirus de síndrome respiratorio agudo grave tipo 2 (SARS-CoV-2). El enfoque de MHC I Streptamer™ de IBA se basa en la tecnología Strep-tag™ de IBA y facilita el etiquetado reversible de linfocitos T específicos de antígeno. Una etiqueta de Twin-Strep™ fusionada con el MHC I-Strep permite la multierización de complejos MHC I en™ una columna vertebral de Strep-Tactin, lo que resulta en la formación de Streptamer MHC I.
  • Para la multimerización de MHC I-Streps, se pueden utilizar columnas de agarosa TACS de Strep-Tactin™, microperlas magnéticas de Strep-Tactin™ o Strep-Tactin™ conjugada con fluoróforos. Esto permite el aislamiento cromatográfico o magnético por afinidad o la tinción de células para el análisis y la clasificación por citometría de flujo (FACS), en función de los requisitos experimentales. La adición de biotina invierte la multimerización de las moléculas MHC de clase I, lo que conduce a su disociación de las células objetivo. Las células sin etiqueta resultantes son altamente viables y totalmente funcionales.
Especificaciones
Especificaciones
10 μg
Líquido
Etiquetado de linfocitos T específico para antígenos
108 células totales