Learn More
MHC Class II Rat, FITC, Clone: M5/114.15.2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB70-F-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15932388
  • 59.15€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío
26-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
MHC Class II
M5/114.15.2
FITC
NP_034512
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
14969
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
H2-Ab1 and H2-Eb1
IgG2b kappa
25 μg
Store at 2-4°C.