Learn More
MHC Class II Rat, FITC, Clone: M5/114.15.2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
85.85€ - 263.00€
Especificaciones
Antígeno MHC Class II
Clon M5/114.15.2
Concentración 0.5mg/mL
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15932388
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB70-F-25UG
25 μg
85.85€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
15922388
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB70-F-100UG
100 μg
187.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
15942388
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB70-F-500UG
500 μg
263.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
MHC Class II
0.5mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
14969
IgG2b κ
Protein A/G Purified
M5/114.15.2
Flow Cytometry
FITC
RUO
NP_034512
H2-Ab1 and H2-Eb1
Primary
Store at 2-4°C.