Learn More
MGP Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 10734-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16817313
  • 109.00€ / 20 microlitros
Envío estimado: 29-10-2021
Descripción
Descripción
MGP is associates with the organic matrix of bone and cartilage. MGP is thought to act as an inhibitor of bone formation.
Especificaciones
Especificaciones
MGP
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P08493
GIG36, matrix Gla protein, MGLAP, MGP, NTI
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
4256
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
MGP
Liquid
MGP
MGP Fusion Protein Ag1091
Antigen Affinity Chromatography