Learn More
Sartorius Filtros de microfibra de vidrio grado MGG sin Binder
Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante son adecuados para análisis analíticos y gravimétricos. También se utilizan como prefiltro.
33.50€ - 137.00€
Especificaciones
Resistencia al aire | 32 mbar |
---|---|
Color | Blanco |
Formato | Disco |
Material | Vidrio borosilicatado de microfibra |
Particle Retention | 1,5 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15972870
|
Sartorius
FT-3-1106-125 |
0,4 in | 1,2 cm |
137.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11715336
|
Sartorius
FT-3-1106-110 |
4,33 in | 11 cm |
111.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11795326
|
Sartorius
FT-3-1106-070 |
2,7 in | 7 cm |
60.20€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11705336
|
Sartorius
FT-3-1106-090 |
3,5 in | 9 cm |
86.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15962870
|
Sartorius
FT-3-1106-060 |
2,36 in | 6 cm |
59.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11755326
|
Sartorius
FT-3-1106-047 |
1,8 in | 4,7 cm |
51.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15952870
|
Sartorius
FT-3-1106-050 |
1,96 in | 5 cm |
53.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11745326
|
Sartorius
FT-3-1106-025 |
0,98 in | 2,5 cm |
33.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11775326
|
Sartorius
FT-3-1106-055 |
2,1 in | 5,5 cm |
53.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Ideales para análisis críticos en los que las impurezas pueden eliminarse del filtroEspecificaciones
32 mbar | |
Disco | |
1,5 μm | |
38 s | |
MGG | |
500 °C | |
0,28 mm |
Blanco | |
Vidrio borosilicatado de microfibra | |
No estéril | |
Ideales para análisis críticos en los que las impurezas pueden eliminarse del filtro | |
932 °F | |
0.01 pulg |