Learn More
Sartorius™ Filtros de microfibra de cuarzo blanco de grado MG 160 sin aglutinante
Marca: Sartorius™ FT-3-01110-100
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
75 g/m2 | |
Filtros de microfibra de vidrio | |
Microfibra de vidrio | |
No estéril | |
MG 160 | |
de 500 °C | |
Filtro sin aglutinante |
Blanco | |
Disco | |
1,2 μm | |
Recomendados para análisis analíticos y gravimétricos y también como prefiltros. | |
Paquete de 50 | |
0,37 mm | |
100 mm |