Learn More
Sartorius™ Filtros de microfibra de cuarzo blanco de grado MG 160 sin aglutinante
26.90€ - 54.10€
Especificaciones
Peso base | 75 g/m2 |
---|---|
Color | Blanco |
Tipo de filtro | Filtros de microfibra de vidrio |
Formato | Disco |
Material | Microfibra de vidrio |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11796055
|
Sartorius™
FT-3-01110-100 |
100 mm |
44.50€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11706065
|
Sartorius™
FT-3-01110-110 |
110 mm |
54.10€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11766055
|
Sartorius™
FT-3-01110-050 |
50 mm |
26.90€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11776055
|
Sartorius™
FT-3-01110-070 |
70 mm |
29.60€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11786055
|
Sartorius™
FT-3-01110-090 |
90 mm |
46.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
75 g/m2 | |
Filtros de microfibra de vidrio | |
Microfibra de vidrio | |
No estéril | |
MG 160 | |
de 500 °C | |
Filtro sin aglutinante |
Blanco | |
Disco | |
1,2 μm | |
Recomendados para análisis analíticos y gravimétricos y también como prefiltros. | |
Paquete de 50 | |
0,37 mm |