Learn More
Sartorius™ Filtros de microfibra de cuarzo blanco de grado MG 1336/2 sin aglutinante
27.75€ - 69.45€
Especificaciones
Resistencia al aire | 28 mbar |
---|---|
Peso base | 73 g/m2 |
Color | Blanco |
Tipo de filtro | Filtros de microfibra de vidrio |
Formato | Disco |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11775246
|
Sartorius™
FT-3-01120-047 |
47 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11795246
|
Sartorius™
FT-3-01120-110 |
110 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11785246
|
Sartorius™
FT-3-01120-055 |
55 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
28 mbar | |
Blanco | |
Disco | |
0,3 μm | |
Se utiliza principalmente para controlar el aire y el gas o como prefiltro | |
Paquete de 100 | |
0,4 mm |
73 g/m2 | |
Filtros de microfibra de vidrio | |
Microfibra de vidrio | |
No estéril | |
MG 1336/2 | |
de 180 °C | |
Filtro con aglutinante |