Learn More
Merck Filtro de membrana MF-Millipore™, 0,45 μm, con rejilla
Membrana de ésteres de celulosa mixta, hidrófila
Marca: Merck HAWG04705
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han convertido a los filtros de membrana MF-Millipore™ en una de las membranas más utilizadas en aplicaciones analíticas y de investigación.Los filtros MF-Millipore™ sin surfactante Triton™ contienen cantidades mínimas de agente humidificante y tienen un contenido de agua extraíble inferior al de los filtros estándar MF-Millipore™.
Características & Ventajas:
- Filtro versátil para aplicaciones de monitorización biológica y ambiental
- Disponible en una amplia gama de tamaños de poro, de color negro o blanco, con o sin superficie cuadriculada
- Compatible con los métodos de esterilización en autoclave, con óxido de etileno y radiación gamma
Especificaciones
4 l/min x cm cuadrados. | |
≥1,8 bares, aire con agua | |
Filtros de membranas de análisis microbiológico | |
0,45 μm | |
HAWG. | |
Aplicaciones de agua, vigilancia del aire, análisis e investigación | |
500Pack | |
Cuadriculado | |
150 µm | |
Hidrófilo |
No esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
Ésteres de celulosa mixta (MCE) | |
No estéril | |
60 ml/min x cm2 | |
2 l/min x cm4 | |
79% | |
de 75 °C | |
Membranas de filtración | |
47 mm |