Learn More
Mezlocillin sodium, 97%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 459560010
Detalles adicionales : CAS : 42057-22-7 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15579483
  • 206.20€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-08-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
Authentic
42057-22-7
97%
6% max.
C21H27N5NaO8S2
Mezlocillin sodium
Especificaciones
Mezlocillin sodium
1g
Authentic
C21H27N5NaO8S2
BXRKBOLIXGCTKD-SYNJJEHYSA-N
(2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-6-[[(2R)-2-[(3-methylsulfonyl-2-oxoimidazolidine-1-carbonyl)amino]-2-phenylacetyl]amino]-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;molecular hydrogen;sodium
131673974
561.56
42057-22-7
97%
6% max.
[HH].CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)NC(=O)N4CCN(C4=O)S(=O)(=O)C)C(=O)O)C.[Na]
564.584
Videos