Learn More
Mettler Toledo™ Solutions for perfectION™ Combined ISE
Reference electrolytes for ion selective electrodes.
Marca:  Mettler Toledo™ 51344750
Detalles adicionales : CAS : 7761-88-8 Peso : 0.30000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12631296
  • 112.00€ / 300 ml
Fecha estimada de envío
18-12-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Reference filling solution.
  • For perfectION Combined ion selective electrodes
  • 5 x 60mL (each)
Reference Electrolytes
  • Ion Electrolyte A (calcium, fluoride)
  • Ion Electrolyte B (chloride, cyanide, lead, silver/sulfide)
  • Ion Electrolyte C (silver)
  • Ion Electrolyte D (copper, iodide)
  • Ion Electrolyte E (potassium)
  • Ion Electrolyte F (nitrate)
Especificaciones
Especificaciones
perfectION ion electrolyte A, 5x60 mL
Ion Electrolyte A (calcium, fluoride)
perfectION ion electrolyte A, 5x60 mL
Combined ISE Solution for perfectION