Learn More
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters
Water and dust proof, IP67 rated meter for portable or field measurements. Portable meters compatible with pH, conductivity, dissolved oxygen, and ion selective electrodes.
Marca:  METTLER TOLEDO™ 51302620
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10430665
  • 1685.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • A prueba de polvo
  • Resistente al agua
  • Clasificación IP67
  • Capacidad de medición de pH, Redox/ORP, conductividad, oxígeno disuelto e ISE (según el modelo)
  • Compatible con una amplia gama de electrodos con clasificación IP67 para cualquier aplicación
  • Compatible con nuestros electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
  • Almacenamiento de datos disponible; la capacidad depende del modelo
  • Exportar datos a una impresora o archivo de Excel solo para Seven2Go Pro
  • Software EasyDirect disponible para la transferencia de datos (según el modelo) solo para Seven2Go Pro
  • Funda de caucho disponible para mediciones con una sola mano
  • Maletín de transporte y protección uGo incluido en los kits selectivos (consulte la lista completa a continuación); disponible para todos los medidores portátiles
Especificaciones
Especificaciones
IR a la impresora o PC a través de RS232 o USB
± 0,1mV
±0,5%
5 puntos, 7 grupos de tampones predefinidos
LCD gráfica, retroiluminada
De 0,01 μS/cm a 1000 mS/cm
De - 2 a 19 999
De 0 a 80 ppt
0,1/0,01/0,001
Solo medidor
Canal doble; pH/ORP/ion, conductividad
Medidor portátil
0,1 mV
± 0,2 °C
±0,5%
± 0,002
4 x AA
ISO 9001, ISO 14001
IP 67
De – 1999 a 1999 mV
De 0 a 100 megaohmios/cm
De 0,01 mg/l a 300 g/l
Determinación de concentración de pH, mV, mV o iones y conductividad, TDS (sólidos disueltos totales), salinidad o resistencia específica
pH: BNC/RCA, conductor: LTW 7 pines
NTC
0,01/1
0,01/1
0,1 °C
Certificados
Ver productos accesorios