Learn More
Mettler Toledo™ Medidor de pH/mV Seven2Go™: S2
Ideales para aplicaciones móviles en el laboratorio, en línea y en el exterior
487.00€ - 713.00€
Especificaciones
Intervalo (pH) De - 2 a 20
Exactitud (pH) ±0.01
Resolución (pH) 0.01 to 0.1
Intervalo (mV) -1999 to 1999 mV
Exactitud (mV) ±1
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
15395063 Mettler Toledo™
30207949
Medidor de pH/ mV Seven2Go S2 487.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-07-2019
Añadir a la cesta
15315073 Mettler Toledo™
30207951
Medidor de pH/ mV Seven2Go S2: Kit de campo con sonda de pH 663.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-07-2019
Añadir a la cesta
15305073 Mettler Toledo™
30207950
Medidor de pH/ mV Seven2Go S2: Kit estándar 616.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-07-2019
Añadir a la cesta
15325073 Mettler Toledo™
30207952
Medidor de pH/ mV Seven2Go S2: Kit de alimentos 713.00€
cada uno View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío
25-07-2019
Add to basket
15335073 Mettler Toledo™
30207953
Medidor de pH/ mV Seven2Go S2: Kit de luz 546.00€
cada uno View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío
25-07-2019
Add to basket
Description
Description
Los medidores portátiles Seven2Go son sencillos, fiables y se han diseñado para proporcionar a los usuarios datos rápidos de calidad, manejo con una mano y durabilidad.
  • El nuevo menú intuitivo garantiza que cualquiera puede usarlo desde el primer momento
  • El T-Pad proporciona comodidad y mejora la velocidad con la que el usuario se desplaza por los menús
  • Disposición de botones inteligente para una navegación más rápida
  • Reconoce automáticamente el sensor InLab ISM™ (Intelligent Sensor Management) y almacena el ID del sensor, el número de serie y los últimos datos de calibración, por lo que reduce las posibilidades de error
  • Gracias a la protección IP67 y la resistencia en pruebas de caídas, estos medidores resisten condiciones climatológicas adversas (soportan entornos difíciles y exigentes)
  • Calibración de 5 puntos (pH)
  • Pantalla LCD segmentada
  • Cuatro grupos de tampones predefinidos
  • Reconocimiento automático de tampón
  • Métodos de calibración lineal y segmentada
  • Con grupo de tampones definido por el usuario
  • Capacidad para realizar registro de punto final dependiente del tiempo y manual
  • Realizan mediciones en serie en el intervalo de tiempo definido por el usuario
  • Señal visual de punto final
  • Captura de temperatura automática/manual
Especificaciones:
  • Intervalo de medición de pH: de - 2 a 20
  • Resolución de pH: 0.01/0.1
  • Exactitud del pH: plusmn;0.01
  • Intervalo de medición de ORP/Redox: de - 1999 a + 1999 mV
  • Resolución de ORP/Redox: 1
  • Exactitud de ORP/Redox: plusmn; 1
  • Unidades: mV, mV relativa
  • Intervalo de medición de temperatura: de - 5 ° a + 105 °C
  • Resolución de temperatura: deg;C
  • Exactitud de temperatura: plusmn; 0.5 °C
  • ISM: versión ligera
  • Tamaño de memoria: 200
  • Entradas del sensor: BNC (1012 ohmios)/RCA (Cinch)
  • Fuente de alimentación: cuatro de 1.5 V AA o de 1.3 V NiMH caa
  • Horas de funcionamiento: de 250 a 400 horas
  • Dimensiones: 222 x 70 x 35 mm
  • Peso: 270 g
Aplicaciones:
  • Kit estándar S2: amplia variedad de muestras, que incluyen emulsiones y suspensiones.
  • Kit de campo S2: amplia variedad de muestras, que incluyen emulsiones y suspensiones; ideales para mediciones en cualquier lugar.
  • Kit de alimentos S2: muestras sólidas y semisólidas, como queso y carne.
  • Kit ligero S2: uso académico y educativo.
Kits Available:
  • Cat. N.º 01-913-965, medidor S2: instrumento, pinza del electrodo, instrucciones de funcionamiento, guía rápida, informe de pruebas, declaración de conformidad y pilas.
  • N.º de cat. 01-913-966, kit estándar S2: instrumento, pinza del electrodo, InLab™ Expert Pro-ISM-IP67, sobres de tampones (pH 4.01, 7.00, 9.21 y 10.00), instrucciones de funcionamiento, guía rápida, informe de pruebas, declaración de conformidad y pilas.
  • N.º de cat. 01-913-967, kit de campo S2: instrumento, pinza del electrodo, InLab™ Expert Pro-ISM-IP67, sobres de tampones (pH 4.01, 7.00, 9.21 y 10.00), frascos para calibración, maletín de transporte uGo™, instrucciones de funcionamiento, guía rápida, informe de pruebas, declaración de conformidad y pilas.
  • N.º de cat. 01-913-968, kit de alimentos S2: instrumento, pinza del electrodo, InLab™ Solids Pro-IP67, sobres de tampones (pH 4.01, 7.00, 9.21 y 10.00), frascos para calibración, maletín de transporte uGo™, instrucciones de funcionamiento, guía rápida, informe de pruebas, declaración de conformidad y pilas.
  • N.º de cat. 01-913-969, kit ligero S2: instrumento, pinza del electrodo, InLab™ Versatile Pro, sobres de tampones (pH 4.01, 7.00, 9.21 y 10.00), instrucciones de funcionamiento, guía rápida, informe de pruebas, declaración de conformidad y pilas.
Certifications
ISO 9001, ISO 14001
Specifications
Specifications
De - 2 a 20
0.01 to 0.1
±1
-5° to +105°C
0.1°C
ISO 9001, ISO 14001
IP-67
200 (Memory)
250 to 400 hr.
±0.01
-1999 to 1999 mV
1
±0.5°C
5
LCD
BNC (1012 Ohm)/RCA (cinch) (sensor)
4 x AA or 1.3V NiMH acc.