Learn More
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters
Water and dust proof, IP67 rated meter for portable or field measurements. Portable meters compatible with pH, conductivity, dissolved oxygen, and ion selective electrodes.
Marca: METTLER TOLEDO™ 30207953
Detalles adicionales : Peso : 2.84000kg
Descripción
- A prueba de polvo
- Resistente al agua
- Clasificación IP67
- Capacidad de medición de pH, Redox/ORP, conductividad, oxígeno disuelto e ISE (según el modelo)
- Compatible con una amplia gama de electrodos con clasificación IP67 para cualquier aplicación
- Compatible con nuestros electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
- Almacenamiento de datos disponible; la capacidad depende del modelo
- Exportación de datos a una impresora o a un archivo Excel
- Software EasyDirect disponible para la transferencia de datos (según el modelo)
- Funda de caucho disponible para mediciones con una sola mano
- Maletín de transporte y protección uGo incluido en los kits selectivos (consulte la lista completa a continuación); disponible para todos los medidores portátiles
Certifications
ISO 9001, ISO 14001
Especificaciones
± 1 | |
250-400 h | |
5 | |
200 (memoria) | |
IP 67 | |
Desde -2 hasta 20 | |
De -5 °C a +105 °C | |
Electrodo de pH/temperatura InLab Versatile Pro | |
Monocanal; pH, ORP | |
1 | |
270 g |
±0,01 | |
4 x AA o 1,3 V NiMH | |
ISO 9001, ISO 14001 | |
LCD | |
De -1999 a 1999 mV | |
Desde 0,01 hasta 0,1 | |
Objetivos académicos y educativos. | |
BNC (1012 Ohm)/RCA (cincha) (sensor) | |
Medidor de pH/mV Seven2Go S2: Kit de luz | |
222 x 70 x 35 mm |