Learn More
METTLER TOLEDO™ Medidor de pH/iones S220 SevenCompact™
Medición electroquímica precisa combinada con flexibilidad, diseño innovador y facilidad de uso. El medidor de sobremesa de pH/iones Mettler Toledo™ S220 SevenCompact mide el ORP y la concentración de iones en varias unidades y es adecuado para una amplia gama de aplicaciones.
Marca:  METTLER TOLEDO™ 30019032
Detalles adicionales : Peso : 2.84000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11344233
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Medidor de pH, concentración de iones y Redox/ORP de sobremesa que puede mostrar resultados en pH, mV y Rel mV
  • Duradero y fácil de manejar con dos botones: “Leer” y “Cal”
  • Protección IP54
  • Incluye un brazo de electrodo que se mueve hacia arriba y hacia abajo, llevando el electrodo a la posición más adecuada para su muestra
  • Compatible con una amplia gama de electrodos para cualquier aplicación
  • Compatible con los electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
  • El medidor se conecta a los electrodos a través de BNC; S7 a cables BNC disponibles
  • Los resultados los puede registrar una impresora con un sello de fecha y hora
  • Paquete opcional de instalación y cualificación (IQ/OQ) disponible a través del servicio de METTLER TOLEDO
Especificaciones
Especificaciones
USB, RS-232
± 0,002
1000 mediciones
TFT
Desde -2 hasta 20
MTC: -30° a +130 °C, ATC: De -5° a +130 °C
pH/ion
0,1/1mV
MTC: De -86° a +266 °F, ATC: De -41° a +266 °F
± 0,2 mV
5
Kit S220: Mediciones de bebidas y agua
-2000 - 2000 mV
0,001/0,01/0,1
Medidor de pH S220, electrodo InLab Versatile Pro, soporte de electrodos, dos sobres de tampón para pH 4,01, 7, 9,21 y 10,01, guía de medición de pH, cubierta protectora, certificado de prueba
Kit medidor: S220-U
± 0,1 °C
9/12V