Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos combinados ORP/Redox: conector de cabeza de rosca 57
Electrodo combinado para medir el potencial de reducción/oxidación. Los electrodos combinados ORP/Redox Mettler Toledo producen una señal de medición en la superficie del metal mediante un intercambio de electrones con la oxidación-reducción del medio medido.
Marca:  METTLER TOLEDO™ 51343200
Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10786733
  • 281.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para su uso con los medidores SevenExcellence y SevenCompact de METTLER TOLEDO, así como con otras marcas. Es posible que se necesiten cables de conexión.
  • Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
  • Compatible con el muestreador automático InMotion para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicación destacada
  • Medición del potencial de oxidación/reducción (ORP)
  • Tratamiento de agua potable
  • Torres de enfriamiento
  • Piscinas
  • Suministros de agua potable
  • Agua residual
  • Laboratorio general
Accesorios y cuidado
  • Junta cerámica (salvo flujo InLab Redox con junta de manguito de vidrio móvil)
  • Rellenable con 3 M KCI (51350072): mantenga la sonda llena de electrolito para obtener resultados precisos
  • Almacenar en 3 M KCl (51350072) o en la solución de almacenamiento InLab (30111142)
  • InLab Redox Pt805 e InLab Redox Ag805: no se requiere electrolito y debe combinarse con InLab Reference (51343190)
  • Se recomienda su uso con tampones METTLER TOLEDO (sobres: 51302080, frascos: 63056116
Especificaciones
Especificaciones
S7
Vidrio
Electrodo combinado; indicador de anillo platino
Para medir la potencia de reducción/oxidación de la solución
ARGENTHAL con trampa Ag+
KCl de 3 mol/l
De 0 °C a 100 °C
120 mm
12 mm
Cerámica
De 0 °C a 100 °C
KCl de 3 mol/l
De S7 a BNC (30281915)
InLab™ Redox
De 32 °F a 212 °F
4,72 in
0,47 in