Learn More
Mettler Toledo™ Ion-Selective Combination Electrodes: Filling Solutions
For use with ISE combination electrodes.
Marca: Mettler Toledo™ 51340033
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Para su uso con electrodos combinados de ISE.Especificaciones
Electrolito para ISE de potasio, 20 ml | |
Soluciones de llenado de electrodos de combinación de iones selectivos | |
Determinación de la concentración de potasio en muestras | |
De 32 °F a 122 °F | |
20 ml |
Electrodo combinado de ISE | |
0,5 mol/l MgSO4 | |
20 ml | |
De 0 °C a 50 °C |