Learn More
Mettler Toledo™ Ion-Selective Combination Electrodes: Filling Solutions
For use with ISE combination electrodes.
Marca:  Mettler Toledo™ 51340030
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12679185
  • 31.40€ / 20 ml
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para su uso con electrodos combinados de ISE.
Especificaciones
Especificaciones
Electrolito para ISE de cloruro, 20 ml
Soluciones de llenado de electrodos de combinación de iones selectivos
Determinación de la concentración de cloruro en muestras
De 32 °F a 176 °F
20 ml
Electrodo combinado de ISE
1 mol/l de KNO3
20 ml
De 0 °C a 80 °C