missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mettler Toledo™ Soluciones y kits de tapones para medidores portátiles de oxígeno disuelto

Marca:  Mettler Toledo™ 51302046

Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12643516

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Descripción

Descripción

  • Capacity: 59mL
Especificaciones

Especificaciones

Medidor de DO portátil
DO
59 ml
Solución de llenado
Videos
Documentos