missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

METTL4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

121.38€ - 325.38€

Especificaciones

Antígeno METTL4
Concentración 0.25 mg/mL
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16817664
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
17718-1-AP-20UL
20 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16807664
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
17718-1-AP-150UL
150 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

METTL4 gene ontology annotations related to this gene include methyltransferase activity; nucleic acid binding.
Especificaciones

Especificaciones

METTL4
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q3U034, Q8N3J2
316731, 64863, 76781
METTL4 Fusion Protein Ag12093
Primary
-20°C
METTL4
0.25 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
HsT661, methyltransferase like 4, METTL4
Mettl4
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications